Acide (2-éthoxyphényl)acétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxyphenylacetic acid, 2-(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
OR929038-5G
APOSOR929038-5GEA 112 EUR InStock
APOSOR929038-5G
Acide (2-éthoxyphényl)acétique 95%
Acide (2-éthoxyphényl)acétique
Formule: H₃CCH₂O(C₆H₄)CH₂COOH
MW: 180,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016824
Numéro CAS: 70289-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité