[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929172-1G OR929172-250MG
APOSOR929172-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR929172-1G APOSOR929172-250MG
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971238
Numéro CAS: 1015846-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité