1-(4-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
OR929222-1G OR929222-5G
APOSOR929222-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR929222-1G APOSOR929222-5G
1-(4-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one 95%
1-(4-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082791
Numéro CAS: 34730-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité