4-(4-Nitrophenyl)oxazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929279-1G OR929279-5G
APOSOR929279-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR929279-1G APOSOR929279-5G
4-(4-Nitrophenyl)oxazole 97%
4-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09032979
Numéro CAS: 13382-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité