Alcool p,α-diméthylbenzylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Méthylphényl)éthanolAlcool α,4-diméthylbenzylique
APOSOR929381-25GEA 168 EUR InStock
APOSOR929381-25G APOSOR929381-100G
Alcool p,α-diméthylbenzylique 95%
Alcool p,α-diméthylbenzylique
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016860
Numéro CAS: 536-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité