2-Isopropylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929391-1G OR929391-5G
APOSOR929391-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR929391-1G APOSOR929391-5G
2-Isopropylbenzoic acid 98%
2-Isopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045836
Numéro CAS: 2438-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité