4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929421-100G OR929421-1KG OR929421-500G
APOSOR929421-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR929421-100G APOSOR929421-1KG APOSOR929421-500G
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Formule: C₁₀H₂₁NO
MW: 171,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191220
Numéro CAS: 2403-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité