Isocyanate de 2,6-diméthylphényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Xylyl isocyanate, 2,6-Dimethylphenylisocyanate, 2-Isocyanato-1,3-dimethylbenzene
OR929424-25G
APOSOR929424-25GEA 149 EUR InStock
APOSOR929424-25G
Isocyanate de 2,6-diméthylphényle 95%
Isocyanate de 2,6-diméthylphényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002012
Numéro CAS: 28556-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité