1-(Bromométhyl)-4-phénoxybenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
OR9296-250MG OR9296-1G OR9296-5G
APOSOR9296-250MGEA 39.3 EUR InStock
APOSOR9296-250MG APOSOR9296-1G APOSOR9296-5G
1-(Bromométhyl)-4-phénoxybenzène 97%
1-(Bromométhyl)-4-phénoxybenzène
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038693
Numéro CAS: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité