N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-4-(diethylamino)cyclohexane
OR929777-100MG OR929777-1G
APOSOR929777-100MGEA 0 EUR InStock
APOSOR929777-100MG APOSOR929777-1G
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) 95%
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Formule: C₁₀H₂₂N₂
MW: 170,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658428
Numéro CAS: 42389-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité