1-(1-Éthyl-1H-pyrrol-2-yl)éthanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1-Ethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
OR929782-100G OR929782-25G
APOSOR929782-100GEA 179 EUR InStock
APOSOR929782-100G APOSOR929782-25G
1-(1-Éthyl-1H-pyrrol-2-yl)éthanone 98%
1-(1-Éthyl-1H-pyrrol-2-yl)éthanone
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191234
Numéro CAS: 39741-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité