Cyclohexyldiéthylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929820-100G OR929820-25G OR929820-500G
APOSOR929820-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR929820-100G APOSOR929820-25G APOSOR929820-500G
Cyclohexyldiéthylamine 95%
Cyclohexyldiéthylamine
Formule: C₁₀H₂₁N
MW: 155,2804 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003847
Numéro CAS: 91-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité