Methyl-2-hydroxyisobutyrate 95%
OR929842-100G OR929842-25G
APOSOR929842-100GEA 190 EUR InStock
APOSOR929842-100G APOSOR929842-25G
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 95%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004457
Numéro CAS: 2110-78-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité