2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929882-100G OR929882-25G OR929882-5G OR929882-1G
APOSOR929882-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR929882-100G APOSOR929882-25G APOSOR929882-5G APOSOR929882-1G
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 98%
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol
Formule: C₂₅H₄₄OS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134699
Numéro CAS: 110553-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité