Methyl-3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR929899-5G
APOSOR929899-5GEA 163 EUR InStock
APOSOR929899-5G
Methyl-3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl-3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₆H₆ClNO₂
MW: 159,57 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20661619
Numéro CAS: 226410-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité