Alcool 2-chloro-α-méthylbenzylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR929968-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR929968-25G APOSOR929968-5G APOSOR929968-100G
Alcool 2-chloro-α-méthylbenzylique 95%
Alcool 2-chloro-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041037
Numéro CAS: 13524-04-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité