N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N6-Methyladenine, 6-Methylaminopurine
OR930003-10G OR930003-1G OR930003-5G
APOSOR930003-10GEA 752 EUR InStock
APOSOR930003-10G APOSOR930003-1G APOSOR930003-5G
N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
N-Methyl-7H-purin-6-amine
Formule: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075820
Numéro CAS: 443-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité