Crotonoyl chloride mélange d'isomères 96%
OR930056-100G OR930056-1KG OR930056-500G
APOSOR930056-100GEA 147 EUR InStock
APOSOR930056-100G APOSOR930056-1KG APOSOR930056-500G
Crotonoyl chloride mélange d'isomères 96%
Crotonoyl chloride
Formule: C₄H₅ClO
MW: 104,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000734
Numéro CAS: 10487-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité