4-Pyridazinemethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridazin-4-ylmethanol
OR930101-1G OR930101-250MG
APOSOR930101-1GEA 394 EUR InStock
APOSOR930101-1G APOSOR930101-250MG
4-Pyridazinemethanol 97%
4-Pyridazinemethanol
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06227446
Numéro CAS: 50901-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité