2-Chlorothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR9303-25GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR9303-25G APOSOR9303-5G
2-Chlorothiazole 98%
2-Chlorothiazole
Formule: C₃H₂ClNS
MW: 119,57 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C
Densité: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54,4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210701
Numéro CAS: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité