2,3,5-Trichlorophénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930342-1G OR930342-5G
APOSOR930342-1GEA 292 EUR InStock
APOSOR930342-1G APOSOR930342-5G
2,3,5-Trichlorophénol 95%
2,3,5-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002164
Numéro CAS: 933-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité