Méthyl-p-benzoquinone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Methylquinone, Methyl-1,4-benzoquinone
OR930410-500G
APOSOR930410-500GEA 177 EUR InStock
APOSOR930410-500G
Méthyl-p-benzoquinone 98%
Méthyl-p-benzoquinone
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001603
Numéro CAS: 553-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité