N-Methyl-DL-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Me-DL-Ala-OH, H-N-Me-DL-Ala-OH, N-DL-Me-Ala-OH
OR930477-100G OR930477-1KG OR930477-500G
APOSOR930477-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR930477-100G APOSOR930477-1KG APOSOR930477-500G
N-Methyl-DL-alanine
N-Methyl-DL-alanine
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point de fusion: 317 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063136
Numéro CAS: 600-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité