DL-Leucic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, Leucic acid, DL-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid
OR930492-100G OR930492-25G OR930492-5G
APOSOR930492-100GEA 372 EUR InStock
APOSOR930492-100G APOSOR930492-25G APOSOR930492-5G
DL-Leucic acid 95%
DL-Leucic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004246
Numéro CAS: 498-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité