3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9305-1G OR9305-5G OR9305-25G
APOSOR9305-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR9305-1G APOSOR9305-5G APOSOR9305-25G
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Densité: 1.936 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435890
Numéro CAS: 92525-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité