1-Phenyl-2-pyrrolidone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930513-100G OR930513-25G
APOSOR930513-100GEA 227 EUR InStock
APOSOR930513-100G APOSOR930513-25G
1-Phenyl-2-pyrrolidone 98%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Formule: C₁₀H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003192
Numéro CAS: 4641-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité