Acide (4-formylphénoxy)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Formylphenoxy)acetic acid
OR930525-100G OR930525-25G
APOSOR930525-100GEA 374 EUR InStock
APOSOR930525-100G APOSOR930525-25G
Acide (4-formylphénoxy)acétique 98%
Acide (4-formylphénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
MW: 180,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016613
Numéro CAS: 22042-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité