1,1-Diphényléthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: α-Methylbenzhydryl alcohol
OR930645-100G
APOSOR930645-100GEA 137 EUR InStock
APOSOR930645-100G
1,1-Diphényléthanol 95%
1,1-Diphényléthanol
Formule: (C₆H₅)₂C(OH)CH₃
MW: 198,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004450
Numéro CAS: 599-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité