5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
OR930660-5G
APOSOR930660-5GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR930660-5G
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051725
Numéro CAS: 2033-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité