3',5'-Diméthylacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Diméthylphényl)éthane-1-one
APOSOR930709-25GEA 96 EUR InStock
APOSOR930709-25G APOSOR930709-10G
3',5'-Diméthylacétophénone 95%
3',5'-Diméthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075693
Numéro CAS: 5379-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité