Thioacétate de S-propyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR930740-25GEA 125 EUR InStock
APOSOR930740-25G APOSOR930740-100G
Thioacétate de S-propyle 98%
Thioacétate de S-propyle
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039937
Numéro CAS: 2307-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité