Propyl cyanoacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Propyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic Acid Propyl Ester
OR930774-100G
APOSOR930774-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR930774-100G
Propyl cyanoacetate 95%
Propyl cyanoacetate
Formule: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015784
Numéro CAS: 14447-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité