Butylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Butan-1-amine hydrochloride, 1-Aminobutane Hydrochloride
OR930840-100G
APOSOR930840-100GEA 101 EUR InStock
APOSOR930840-100G
Butylamine hydrochloride 95%
Butylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₁N
MW: 109,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043791
Numéro CAS: 3858-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité