H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-DL-phenylalanine
OR930842-1G OR930842-25G OR930842-5G
APOSOR930842-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR930842-1G APOSOR930842-25G APOSOR930842-5G
H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
H-DL-Phe(3-Cl)-OH
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1956-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité