S-Ethyl thiopropionate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Thiopropionic Acid S-Ethyl Ester
OR930878-25G OR930878-5G
APOSOR930878-25GEA 299 EUR InStock
APOSOR930878-25G APOSOR930878-5G
S-Ethyl thiopropionate 95%
S-Ethyl thiopropionate
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027016
Numéro CAS: 2432-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité