2-Méthyl-1-(4-méthylphényl)-2-propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: alpha,alpha,4-Trimethylphenethyl Alcohol, 2-Methyl-1-(p-tolyl)propan-2-ol, 1,1-Dimethyl-2-(p-tolyl)ethanol
OR930931-5G
APOSOR930931-5GEA 201 EUR InStock
APOSOR930931-5G
2-Méthyl-1-(4-méthylphényl)-2-propanol 95%
2-Méthyl-1-(4-méthylphényl)-2-propanol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029997
Numéro CAS: 20834-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité