m-Tolyldiethanolamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-(3-Methylphenylimino)diethanol, 2,2'-(m-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-m-toluidine, 2,2'-(m-Tolylazanediyl)diethanol
OR930972-500G
APOSOR930972-500GEA 215 EUR InStock
APOSOR930972-500G
m-Tolyldiethanolamine 98%
m-Tolyldiethanolamine
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020578
Numéro CAS: 91-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité