2-benzylphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxydiphenylmethane, alpha-Phenyl-o-cresol
OR931049-500G
APOSOR931049-500GEA 235 EUR InStock
APOSOR931049-500G
2-benzylphénol 98%
2-benzylphénol
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002242
Numéro CAS: 28994-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité