α,α'-Dichloro-p-xylène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
OR9311-100G OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA 163 EUR InStock
APOSOR9311-100G APOSOR9311-500G
α,α'-Dichloro-p-xylène 95%
α,α'-Dichloro-p-xylène
Intermediate for organic synthesis
Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Point de fusion: 98…101 °C
Densité: 1.417 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000920
Numéro CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité