Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
OR931176-100G OR931176-500G
APOSOR931176-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR931176-100G APOSOR931176-500G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020167
Numéro CAS: 4247-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité