Benzotriazol-1-ylacetic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)acetic acid
OR931189-1G
APOSOR931189-1GEA 209 EUR InStock
APOSOR931189-1G
Benzotriazol-1-ylacetic acid 96%
Benzotriazol-1-ylacetic acid
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00553342
Numéro CAS: 4144-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité