Acide citraconique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR931202-500GEA 611 EUR InStock
APOSOR931202-500G APOSOR931202-100G APOSOR931202-25G
Acide citraconique 95%
Acide citraconique
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078086
Numéro CAS: 498-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité