4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931220-1G OR931220-250MG
APOSOR931220-1GEA 437 EUR InStock
APOSOR931220-1G APOSOR931220-250MG
4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide 95%
4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide
Formule: C₆H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973966
Numéro CAS: 22813-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité