(±)-2,2-Diméthyl-3-hexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931230-10G OR931230-1G OR931230-5G
APOSOR931230-10GEA 451 EUR InStock
APOSOR931230-10G APOSOR931230-1G APOSOR931230-5G
(±)-2,2-Diméthyl-3-hexanol 95%
(±)-2,2-Diméthyl-3-hexanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021929
Numéro CAS: 4209-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité