N-Hydroxyacetimidate d'éthyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931234-100G OR931234-25G
APOSOR931234-100GEA 171 EUR InStock
APOSOR931234-100G APOSOR931234-25G
N-Hydroxyacetimidate d'éthyle 96%
N-Hydroxyacetimidate d'éthyle
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002114
Numéro CAS: 10576-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité