3-Hydroxyphenylacetylene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Ethynylphenol
OR931307-5G
APOSOR931307-5GEA 126 EUR InStock
APOSOR931307-5G
3-Hydroxyphenylacetylene 96%
3-Hydroxyphenylacetylene
Formule: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078347
Numéro CAS: 10401-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité