Acide phénylpropiolique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931330-100G OR931330-25G
APOSOR931330-100GEA 348 EUR InStock
APOSOR931330-100G APOSOR931330-25G
Acide phénylpropiolique 95%
Acide phénylpropiolique
Formule: C₉H₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004361
Numéro CAS: 637-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité