2-Butylimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931417-25G
APOSOR931417-25GEA 108 EUR InStock
APOSOR931417-25G
2-Butylimidazole 95%
2-Butylimidazole
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792664
Numéro CAS: 50790-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité