N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine] 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR931437-25GEA 829 EUR InStock
APOSOR931437-25G APOSOR931437-5G
N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine] 95%
N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine]
Formule: C₇H₁₈N₂Si₂
MW: 186,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051538
Numéro CAS: 1000-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité