2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931463-25G OR931463-5G
APOSOR931463-25GEA 127 EUR InStock
APOSOR931463-25G APOSOR931463-5G
2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002904
Numéro CAS: 699-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité